Order Entry
Rain trousers, Tomar 654Z, S.E.P.P.
 :  SIOEN
undefined
Rain trousers, Tomar 654Z, S.E.P.P.
 :  SIOEN
  • Catalog No:
  • 113-07421
  • 113-07422
  • 113-07423
  • 113-07424
  • 113-07425
  • 113-07426
  • 113-07427
  • Modèle:
  • Tomar 654Z, S.E.P.P
  • Tomar 654Z, S.E.P.P
  • Tomar 654Z, S.E.P.P
  • Tomar 654Z, S.E.P.P
  • Tomar 654Z, S.E.P.P
  • Tomar 654Z, S.E.P.P
  • Tomar 654Z, S.E.P.P
  • Applications des tenues:
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • Zone à risque:
  • Pluie (imperméable)
  • Pluie (imperméable)
  • Pluie (imperméable)
  • Pluie (imperméable)
  • Pluie (imperméable)
  • Pluie (imperméable)
  • Pluie (imperméable)
  • Genre:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Longueur de manches ou de jambes:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Tissu:
  • 100% polyester fabric (cotton touch) with 100% PU laminate
  • 100% polyester fabric (cotton touch) with 100% PU laminate
  • 100% polyester fabric (cotton touch) with 100% PU laminate
  • 100% polyester fabric (cotton touch) with 100% PU laminate
  • 100% polyester fabric (cotton touch) with 100% PU laminate
  • 100% polyester fabric (cotton touch) with 100% PU laminate
  • 100% polyester fabric (cotton touch) with 100% PU laminate
  • Poids:
  • 205 g/m²
  • 205 g/m²
  • 205 g/m²
  • 205 g/m²
  • 205 g/m²
  • 205 g/m²
  • 205 g/m²
  •  
    Seq
    Couleur
    Taille de confection
    Cdt
  • 113-07421
    654Z/NS0/XS
    01
    noir
    XS
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 83,50 €
    83,50 €
    1 * 1 ST
       83,50 €
    Specifications
    Modèle
    Tomar 654Z, S.E.P.P
    Applications des tenues
    À usage universel
    Environmentally Preferable
    Zone à risque
    Pluie (imperméable)
    Genre
    Unisex
    Longueur de manches ou de jambes
    Long
    Tissu
    100% polyester fabric (cotton touch) with 100% PU laminate
    Poids
    205 g/m²
  • 113-07422
    654Z/NS0/S
    02
    noir
    S
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 83,50 €
    83,50 €
    1 * 1 ST
       83,50 €
    Specifications
    Modèle
    Tomar 654Z, S.E.P.P
    Applications des tenues
    À usage universel
    Environmentally Preferable
    Zone à risque
    Pluie (imperméable)
    Genre
    Unisex
    Longueur de manches ou de jambes
    Long
    Tissu
    100% polyester fabric (cotton touch) with 100% PU laminate
    Poids
    205 g/m²
  • 113-07423
    654Z/NS0/M
    03
    noir
    M
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 83,50 €
    83,50 €
    1 * 1 ST
       83,50 €
    Specifications
    Modèle
    Tomar 654Z, S.E.P.P
    Applications des tenues
    À usage universel
    Environmentally Preferable
    Zone à risque
    Pluie (imperméable)
    Genre
    Unisex
    Longueur de manches ou de jambes
    Long
    Tissu
    100% polyester fabric (cotton touch) with 100% PU laminate
    Poids
    205 g/m²
  • 113-07424
    654Z/NS0/L
    04
    noir
    L
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 83,50 €
    83,50 €
    1 * 1 ST
       83,50 €
    Specifications
    Modèle
    Tomar 654Z, S.E.P.P
    Applications des tenues
    À usage universel
    Environmentally Preferable
    Zone à risque
    Pluie (imperméable)
    Genre
    Unisex
    Longueur de manches ou de jambes
    Long
    Tissu
    100% polyester fabric (cotton touch) with 100% PU laminate
    Poids
    205 g/m²
  • 113-07425
    654Z/NS0/1XL
    05
    noir
    XL
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 83,50 €
    83,50 €
    1 * 1 ST
       83,50 €
    Specifications
    Modèle
    Tomar 654Z, S.E.P.P
    Applications des tenues
    À usage universel
    Environmentally Preferable
    Zone à risque
    Pluie (imperméable)
    Genre
    Unisex
    Longueur de manches ou de jambes
    Long
    Tissu
    100% polyester fabric (cotton touch) with 100% PU laminate
    Poids
    205 g/m²
  • 113-07426
    654Z/NS0/2XL
    06
    noir
    XXL
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 83,50 €
    83,50 €
    1 * 1 ST
       83,50 €
    Specifications
    Modèle
    Tomar 654Z, S.E.P.P
    Applications des tenues
    À usage universel
    Environmentally Preferable
    Zone à risque
    Pluie (imperméable)
    Genre
    Unisex
    Longueur de manches ou de jambes
    Long
    Tissu
    100% polyester fabric (cotton touch) with 100% PU laminate
    Poids
    205 g/m²
  • 113-07427
    654Z/NS0/3XL
    07
    noir
    3XL
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 83,50 €
    83,50 €
    1 * 1 ST
       83,50 €
    Specifications
    Modèle
    Tomar 654Z, S.E.P.P
    Applications des tenues
    À usage universel
    Environmentally Preferable
    Zone à risque
    Pluie (imperméable)
    Genre
    Unisex
    Longueur de manches ou de jambes
    Long
    Tissu
    100% polyester fabric (cotton touch) with 100% PU laminate
    Poids
    205 g/m²