Imprimer
Bain à hybridation, Slide Moat™
Fournisseur: Boekel Scientific
Boekel
731-0524EA 2440 EUR
731-0524 731-0526
Bain à hybridation, Slide Moat™
Étuves Fours à hybridation
Le Slide Moat™ est un incubateur pour lames de microscope polyvalent, conçu pour l'hybridation ou la dénaturation in situ et idéal pour toutes les procédures de chauffage et de séchage de lame utilisées dans les laboratoires d'histologie, de cytologie ou de pathologie.
  • Capacité de 30 lames de microscope standard
  • Contrôleur de température PID pour une sélection aisée et une excellente stabilité de la température et un chauffage rapide
  • Couvercle en verre trempé, bien ajusté à la base chauffante grâce à un joint intégré
  • Le couvercle étanche conserve toute l'humidité.Il suffit donc de quelques gouttes d'eau pour maintenir une atmosphère saturée pour les incubations d'une nuit
Remarque : il est vivement recommandé d'utiliser des lames couvertes et scellées pour les incubations à haute température (>37 °C) ou prolongées (>1 heure).
Information de livraison: Le bain Slide Moat™ est fourni avec un couvercle en verre trempé.