Order Entry
Étalons de conductivité (25°C; KCl) selon EN 27888
Étalons de conductivité (25°C; KCl) selon EN 27888
undefined
Étalons de conductivité (25°C; KCl) selon EN 27888
  • Environmentally Preferable:
  •  
    Seq
    Désignation
    Conductivité
    Température de réference
    Type de conditionnement
    Cdt
  • KRAF21587.3000
    21587.3000
    01
    Étalon de conductivité 74 µS/cm (25°C; KCl) according to EN 27888
    74 µS/cm
    25 °C
    Flacon Plastique
    1 L
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 103,00 €
    103,00 €
    1 * 1 L
       103,00 €
  • KRAF21586.3000
    21586.3000
    02
    Étalon de conductivité 147 µS/cm (25°C; 0,001 mol/l; KCl) according to EN 27888
    147 µS/cm
    25 °C
    Flacon Plastique
    1 L
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 103,00 €
    103,00 €
    1 * 1 L
       103,00 €
  • KRAF04949.3000
    04949.3000
    03
    Conductivity standard, KCl, 0,01 mol/l
    1410 µS/cm
    25 °C
    Flacon Plastique
    1 L
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 103,00 €
    103,00 €
    1 * 1 L
       103,00 €
  • KRAF04950.3000
    04950.3000
    04
    Conductivity standard, KCl
    2770 µS/cm
    25 °C
    Flacon Plastique
    1 L
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 103,00 €
    103,00 €
    1 * 1 L
       103,00 €
  • KRAF04951.3000
    04951.3000
    05
    Conductivity standard, KCl
    6700 µS/cm
    25 °C
    Flacon Plastique
    1 L
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 103,00 €
    103,00 €
    1 * 1 L
       103,00 €
  • KRAF04952.3000
    04952.3000
    06
    Conductivity standard, KCl, 0,1 mol/l
    12900 µS/cm
    25 °C
    Flacon Plastique
    1 L
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 103,00 €
    103,00 €
    1 * 1 L
       103,00 €
  • KRAF04953.3000
    04953.3000
    07
    Conductivity standard, KCl
    24800 µS/cm
    25 °C
    Flacon Plastique
    1 L
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 103,00 €
    103,00 €
    1 * 1 L
       103,00 €