Imprimer
Alimentation, PS600
Fournisseur: Hoefer
732-2381EA 1844 EUR
HOEFPS600
Alimentation, PS600
L'alimentation PS600 de milieu de gamme est conçue pour les techniques d'électrophorèse et de transfert, notamment les applications grand format et à haut rendement. Son faible encombrement, sa poignée large et son fonctionnement simple font du PS600 un système facile à installer et à utiliser. Grâce au grand affichage LED facile à lire, réglez en toute simplicité le paramètre constant, la minuterie (si vous le souhaitez) et appuyez sur le bouton Marche.
  • Mode à tension constante ou à courant constant avec transition automatique
  • 4 jeux de jacks de sortie de 4 mm
  • Fonctionnement en continu ou avec minuterie de 999 minutes
  • Reprise automatique après une coupure de courant
  • Détection de circuit ouvert
  • Protection contre les courts-circuits