3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine, liquide, Qualité Biotechnologie 1 composant
Fournisseur: VWR Chemicals
|
|
Synonyms:
TMB
J644-100MLEA
119
EUR
J644-100ML
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine, liquide, Qualité Biotechnologie 1 composant
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
Substrat sensible prêt à l'emploi pour la détection de l'activité de la peroxydase de raifort. Il absorbe à 450 nm (produit fini jaune). Idéal pour les tests ELISA et de solution.
Absorbs at 450 nm (yellow end-product). Ideal for ELISA and solution assays.
Formule:
C₁₆H₂₀N₂ MW: 240,35 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00007748 Numéro CAS: 54827-17-7 |
Résultats des tests de spécification
Abs.@650nm | <= 0.02 |
pH @25°C | 5.0 - 7.0 |
UV/Vis Assay | PASS / Fail |