Imprimer
DAB substrat comprimés pour les biotechnologies
Fournisseur: Avantor
VWR®
E733-100TABSEA 172 EUR
E733-100TABS E733-50TABS
DAB substrat comprimés pour les biotechnologies
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
Le DAB est couramment utilisé pour la détection de la peroxydase de raifort dans les applications liées aux membranes et les applications in situ.
Le produit final insoluble est résistant à l'alcool et à la décoloration, ce qui le rend idéal pour l'immunohistochimie. Chaque comprimé contient 5 mg de DAB et fournit 10 ml de solution de substrat, ce qui est assez pour détecter efficacement 50 cm² de membrane ou environ 20 lames.
pH (one tab/10 ml water): 4,8 to 5,2.
Conditionnement: DAB substrate available in glass bottle.