Imprimer
Insulated shippers, STOROpack
Fournisseur: Sonoco
STOROpack
216-1294EA 848 EUR
216-1294
Insulated shippers, STOROpack
Boîtes d'expédition et de transport
En PSE (polystyrène expansé) et Neopor
Ces conteneurs moulés sont conçus pour les secteurs pharmaceutiques et alimentaires dans lesquels des produits thermosensibles nécessitent une protection spécifique contre la chaleur et le froid et doivent être transportés et stockés entre 2 et 8 °C.