Imprimer
Escabeaux pliants
Fournisseur: Günzburger Steigtechnik
139-0426EA 481 EUR
139-0426
Escabeaux pliants
Escabeaux et marchepieds
Escabeaux pliants avec poignée, doubles montants solides, marches en aluminium strié (205×360 mm), garde-corps et tablette porte-outils rabattables.
  • Pieds antidérapants
  • Robustes et sûrs
  • Épaisseur de 125 mm seulement une fois pliés
  • Garantie qualité: 15 ans
Certifications: Testés GS.