Imprimer
Solution de Denhardt, 50X, ultrapure
Fournisseur: Avantor
VWR®
E717-50MLEA 0 EUR
E717-50ML
Solution de Denhardt, 50X, ultrapure
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons d'hybridation
Réactif de blocage utilisé pour aider à prévenir la liaison à la sonde sur l'espace ouvert de la membrane et les acides nucléiques non-cibles.