Imprimer
VWR®, Loupes de table lumineuses à LED
Fournisseur: VWR
630-1959EA 38.2 EUR
630-1959 630-1957 630-1956 630-1954 630-1960
VWR®, Loupes de table lumineuses à LED
Loupes
Ces loupes de table avec éclairage, modèles à col de cygne ou bras articulé, sont dotées d'une lentille en verre hautement poli.
  • Large zone d'observation
  • Couvercle de protection, qui préserve la lentiille contre la poussière et les rayures
  • Les modèles à bras articulé permettent une rotation de la tête à 200°
Conviennent aux laboratoires biologiques et cliniques, à l'industrie chimique et électronique.
Caractéristiques électriques: 200 mA, 100 – 230 V, 50 – 60 Hz, 3,5 W (60 LED); 200 mA, 100 – 230 V, 50 – 60 Hz, 2,5 W (40 LED)
Pour plus d'informations ou une assistance technique, veuillez contacter votre représentant Avantor.
Attention: Utilisation uniquement en intérieur. Ne jamais remplacer la lampe sans remettre le couvercle en place. Ne jamais utiliser la lampe sans le couvercle en bonne et due place. Ne jamais exposer la lentille aux rayons directs du soleil, et ne jamais exposer la loupe dans un endroit où la lumière pourrait passer à travers la lentille, au risque d'entraîner un incendie. Si le câble externe ou la lampe sont endommagés, seul le fabricant ou une personne qualifiée sont aptes à les réparer ou les remplacer.