Imprimer
Masques chirurgicaux, PFR P2, PE/PP/PU
Fournisseur: Ansell
ANSM62408EA 68.1 EUR
ANSM62408
Masques chirurgicaux, PFR P2, PE/PP/PU
Masque chirurgical en latex avec filtre en polypropylène garantissant une filtration optimale.
  • Port serré contre le visage assuré grâce à deux liens en polyuréthane
  • Soudage par ultrasons Sontec II
  • Couche interne en polypropylène + polyéthylène pour un confort optimal
  • Sans fibre de verre, sans odeur
Pénétration du NaCI : 0,284%
Pénétration de la paraffine : 2,28%
Fuite faciale : 0,47%
Delta P inférieur à 2 mm H2O
Test de tolérance cutanée et test de Nelson
Certifications: EN 149