Imprimer
Portoirs Isofreeze avec indicateur de température
Fournisseur: Deltalab
DELTM-572EA 296 EUR
DELTM-572
Portoirs Isofreeze avec indicateur de température
Portoirs Portoirs de refroidissement
PP, avec couvercle transparent
  • Rempli de gel non toxique qui maintient la température à 4 °C pendant près de quatre heures après le retrait du portoir du congélateur
  • Un indicateur de couleur passe du vert au jaune lorsque la température dépasse 0 degré