Imprimer
Réservoir à réactifs
Fournisseur: Sartorius
BHIT783500EA 58 EUR
BHIT783500
Réservoir à réactifs
Réservoirs pour réactifs
PP, white. This durable reagent vessel is chemically resistant to all common reagents. It is especially useful with all multi channel pipettes.
  • Chemically resistant
  • Autoclavable