Imprimer
Préparateur de milieux, ProfiClave
Fournisseur: BioTool
ProfiClave
710-1670EA 25270 EUR
710-1670
Préparateur de milieux, ProfiClave
Préparateurs de milieux de culture
Les préparateurs de milieux ProfiClave PC10B/20B Sterilizer préparent jusqu'à 10/15 L de formulations simples ou complexes de vitamines/gélose au sang, plus facilement et plus rapidement que jamais. Grâce à un logiciel intelligent et intuitif, accessible via un écran tactile très pratique, la formation à l'utilisation du préparateur de milieux est simple et rapide. Le préparateur ProfiClave PC20 prépare entre 1 et 15 L, le préparateur ProfiClave PC10 prépare entre 0,5 et 10 L de gélose, agitée et à température contrôlée. L'accès au récipient est extrêmement simple, aucun boulon ou outil requis. L'amélioration des de programmation par l'utilisateur (3 * 20 programmes), de l'impression des paramètres de fonctionnement (intégrée au panneau avant), des fonctions de contrôle externe (connexion du panneau avant), ainsi qu'un meilleur contrôle de l'agitation et le boîtier tout en métal font du préparateur ProfiClave le meilleur préparateur de milieux de sa catégorie. Il maintient avec précision la température de la gélose, à n'importe quel stade du cycle simple ou double et ce, pendant des heures. La chemise d'eau permet un chauffage uniforme dans le récipient. Agitateur à vitesses variables et meilleur couplage magnétique sans joints et sans arbre.
  • Logiciel facile d'emploi pour une transition en douceur, et écran tactile convivial
  • Choix libre de la hauteur des piles de boîtes (1 à 20 boîtes/pile)
  • Le lissage des milieux vous permet d'optimiser la température de remplissage
  • Le système utilise des plaques d'automatisation/avec bord biseauté
  • Stérilité maximale au niveau de la zone de versement grâce à une lumière UV bien placée (avec commutateur de sécurité)
  • Plaques de gélose Smother avec pompe double tête
  • Empêche l'adhésion de gélose par un mécanisme anti-gouttes
  • Nettoyage facile grâce à une conception ergonomique et à un accès aisé