Imprimer
Mesure de la D.B.O, système 6 de capteurs DBO EVO
Fournisseur: VELP Scientifica
705-0780EA 2170 EUR
VELPS10220156 VELPS10220146
Mesure de la D.B.O, système 6 de capteurs DBO EVO
Système de mesure respirométrique pour DBO sans mercure pour déterminer la quantité d'oxygène dissous consommée par les microorganismes biologiques aérobies dans l'eau.
  • Très simple d'utilisation et sans mercure
  • Les données en temps réel (DBO en ppm) s'affichent sur la tête du capteur de chaque flacon
  • À l'aide d'une transmission de données sans fil, un test sur 5 jours peut enregistrer des résultats toutes les 30 minutes et jusqu'à 24 heures
  • 6 flacons d'échantillonnage avec station d'agitation magnétique pour assurer la reproductibilité
  • Plages de mesure : DBO 90/250/600/999 ppm
Le capteur utilise la technologie manométrique et le contrôle par microprocesseur pour fournir des mesures de données régulières sur des périodes définies. Chaque capteur utilise 2 piles au lithium conformes à la norme IP 54. En utilisant Wireless Databox™ et BODSoft™, des données issues de 80 échantillons maximum peuvent être contrôlées, comparées et stockées.
Le contrôle de la température est généralement nécessaire pour la plupart des résultats reproductibles. Veuillez consulter les rubriques relatives aux armoires thermostatiques et aux incubateurs qui sont fournis séparément.
Information de livraison: les systèmes du capteur DBO EVO comprennent une station d'agitation à 6 positions avec capteurs DBO, des flacons d'échantillonnage en verre foncé, des supports alcalins et des barreaux d'agitation.