Imprimer
Votre recherche pour: Matériel éducatif de physique
39  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (201-0216)
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Five communicating glass tubes with different inner diameters. Used to show capillary forces and how they are affected by the inner diameter of the pi...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (765-0969)
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Five glass tubes of different shape and inner dimensions. Down to each other. When filling the liquid in the pipes, it is clear that the height of the...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: DIDALAB
Description: This comprehensive optical pack allows you to implement and study the basic principles of polarisation of light.
Fournisseur: DIDALAB
Description: These wide diameter lenses are used for easy classroom experiments and for aberrations underscoring.
Numéro de catalogue: (216-0428)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Replace metal-type troughs with the polypropylene pneumatic trough.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: DIDALAB
Description: Matériel pédagogique, Optics, Utilisation: Physique, Polariser, calibrated, set in an M49 ring
Fournisseur: DIDALAB
Description: Matériel pédagogique, Optics, Utilisation: Physique, Translucent screen 20×20 cm, attached to a rod with Ø 10 mm, one graduated side
Fournisseur: DIDALAB
Description: Matériel pédagogique, Optics, Utilisation: Physique, Diode laser, blue, Class II
Numéro de catalogue: (DIDAPOD010240)
Fournisseur: DIDALAB
Description: Optical glass components are manufactured with high accuracy polishing and flatness tolerance.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: DIDALAB
Description: High quality professional gas laser, Class II
Fournisseur: DIDALAB
Description: Economical, recent design of prismatic optical bench
Numéro de catalogue: (DIDAPOD013132)
Fournisseur: DIDALAB
Description: Matériel pédagogique, Optics, Utilisation: Physique, Diode laser, green, Class II and IIIa
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (DIDAPOD060056)
Fournisseur: DIDALAB
Description: Triangular, cast aluminium optical bench
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (DIDAPOD013135)
Fournisseur: DIDALAB
Description: The diameter of the beam is adjustable from 1 to 12 mm.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (DIDAPOD010615)
Fournisseur: DIDALAB
Description: Prism made of standard optical glass with index near to 1,52. Equilateral dispersing prisms are used for wavelength separation applications. Intended ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: BREUKHOVEN
Description: Pour la détermination de la densité des solides, avec crochet.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom