Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Votre recherche pour:
Activités d'optique
8  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Vue liste Vue simple
Trier par:
Fournisseur:  DIDALAB
Description:   These wide diameter lenses are used for easy classroom experiments and for aberrations underscoring.
Numéro de catalogue: (DIDAPOD013133)
Fournisseur:  DIDALAB
Description:   Matériel pédagogique, Optique, Utilisation: Physics, Diode laser, red, Class II
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (DIDAPOD010240)
Fournisseur:  DIDALAB
Description:   Optical glass components are manufactured with high accuracy polishing and flatness tolerance.
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  DIDALAB
Description:   Matériel pédagogique, Optique, Utilisation: Physics, Fresnel mirrors, one mirror is fixed, the other one has a tilting adjustment device, mirror size 45×40 mm
Fournisseur:  DIDALAB
Description:   This comprehensive optical pack allows you to implement and study the basic principles of polarisation of light.
Numéro de catalogue: (DIDAPOD010615)
Fournisseur:  DIDALAB
Description:   Prism made of standard optical glass with index near to 1,52. Equilateral dispersing prisms are used for wavelength separation applications. Intended ...
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (DIDAPOD013135)
Fournisseur:  DIDALAB
Description:   The diameter of the beam is adjustable from 1 to 12 mm.
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  Binhold, Paul Lehrmittel
Description:   Transmission grating for spectroscopic examinations and for experiments on diffraction and interference. Suitable to resolve the sodium D lines.
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 8