Imprimer
Garniture de mop CleanPad
BASA130876EA 31 EUR
BASA130876
Garniture de mop CleanPad
Les garnitures de mops CleanPad sont fabriquées à partir de filament 100% polyester continu à maille simple. En raison de leur système élastifié très simple, elles peuvent être facilement installées et remplacées sur la tête de mop CleanPad (20×38 cm).
Ultra-propres et absorbantes, les garnitures de mops CleanPad constituent la meilleure solution pour nettoyer les murs, les sols et les plafonds dans tous les environnements de salle propre.
Associées au tampon de mousse inclus, les garnitures de mops CleanPad assurent un nettoyage efficace, même sur les surfaces texturées (les tampons de mousse peuvent également être commandés séparément, afin de permettre des remplacements fréquents).