Nacelles de pesée à usage unique, en PP
TRADASWF4XL
- Capacité:60 ml
- Longueur:11,5 mm
- Taille:XL
- Environmentally Preferable:
- Cdt:10
En PP, à usage unique.
- Très grande taille avec surfaces lisses
- Le col (Ø ext=19 mm) s'insère dans des fioles jaugées de 1000 et 2000 ml
Idéales pour la pesée des solides et des liquides.