Imprimer
Microplaques, recouvertes de verre, 384 puits, WebSeal Plate+
548-3384EA 428 EUR
VWRI548-3384
Microplaques, recouvertes de verre, 384 puits, WebSeal Plate+
Microplaques en PP haute qualité recouvertes d'une couche de 200 nm de dioxyde de silicium.
  • Plate+ fournit des microplaques avec une résistance chimique semblable à celle du verre, tout en conservant les avantages en polypropylène
  • Élimine la nécessité d'utiliser des inserts en verre à volume limité
  • Parfaites pour les applications ne permettant pas l'utilisation de microplaques en plastique
  • La plaque Plate+ est résistante chimiquement et thermiquement, et tolère des températures comprises entre -80 °C et +80 °C
  • Légères, moulées avec précision, solution économique de remplacement des plaques en verre solide
D'autres produits WebSeal sont disponibles. Pour tout renseignement, contactez votre agence VWR.