Imprimer
Votre recherche pour: Autoclaves
29  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces autoclaves sont parfaitement adaptés pour la stérilisation des milieux, des équipements et des déchets. Conçus pour les laboratoires de niveau de ...
Promotion
Fournisseur: VWR Collection
Description: Autoclave pour usage occasionnel. Boîtier en acier inoxydable AISI 304, facile à entretenir et à désinfecter, cuve intérieure en aluminium et cou...
Promotion
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les autoclaves VAPOUR-Line sont conçus pour différentes applications, telles que: liquides dans des récipients ouverts ou légèrement fermés, instrumen...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Autoclave facile à utiliser, automatique, flexible, fiable et pratique pour toutes les procédures de laboratoire standard avec des fonctionnalités spé...
Fournisseur: TUTTNAUER
Description: Les autoclaves de laboratoire Tuttnauer sont idéaux pour tout un éventail d'applications dans une diversité de domaines, comme les instituts de recher...
Fournisseur: TUTTNAUER
Description: Affordable performance and trusted reliability for your laboratory sterilisation needs. These compact units sterilise liquids, solids, sealed and unse...
Numéro de catalogue: (TUTT3850EAP-D)
Fournisseur: TUTTNAUER
Description: The EA autoclave significantly increase your productivity with extra fast and efficient drying cycles. These two models have the added benefit of a hi...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: TUTTNAUER
Description: The Classic is reliable and trusted worldwide, designed to give you the most cost effective sterilisation solution. This light, compact, portable and ...
Numéro de catalogue: (481-2004)
Fournisseur: TUTTNAUER
Description: Horizontal and vertical autoclave with automatic control. The chamber is constructed of long lasting 316L/Ti grade stainless steel with superior corro...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: TUTTNAUER
Description: Les autoclaves de laboratoire de Tuttnauer sont parfaits pour une large gamme d'applications dans divers domaines, tels que les instituts de recherche...
Promotion
Fournisseur: TUTTNAUER
Description: Tuttnauer's ML laboratory line of semi-automatic, electro-mechanically controlled, vertical steam sterilizers provide safe, economical and effective s...
Fournisseur: Priorclave
Description: These versatile autoclaves are fully equipped for use in laboratories throughout the food, drink, dairy, health and pharmaceutical industries and offe...
Fournisseur: Priorclave
Description: Compact 40 benchtop and Compact 60 floor standing or benchtop autoclaves for the low volume user, with flexible operation usually only available in la...
Fournisseur: Priorclave
Description: These autoclaves combine a huge internal capacity with a small floor area and are ideally suited for use in a wide range of sterilising applications s...
Numéro de catalogue: (SHPS270135000000)
Fournisseur: SHP STERILTECHNIK AG
Description: Autoclave, Laboklav 135-B ECO, Laboratory autoclave, chamber orientation: vertical, internal diameter:500 mm
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Fournisseur: SHP STERILTECHNIK AG
Description: Un tout nouveau concept permet l'installation de l'unité en tant que chargeur frontal ou supérieur. Décider de l'horizontale ou de la verticale n'est ...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom