Order Entry
Saccharimètres
undefined
Saccharimètres
  •  
    Seq
    Plage de mesure
    Division
    Température d'étalonnage
    Longueur
    Cdt
  • 614-0257
    2900FC005/20QP
    01
    -5 - +5%
    0,1 %
    20 °C
    300 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 55,10 €
    55,10 €
    1 * 1 ST
       55,10 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 614-0256
    2900FC000/20QP
    02
    0 - 10 %
    0,1 %
    20 °C
    300 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 40,10 €
    40,10 €
    1 * 1 ST
       40,10 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 614-0258
    2900FC010/20QP
    03
    10 - 20%
    0,1 %
    20 °C
    300 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 55,10 €
    55,10 €
    1 * 1 ST
       55,10 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 614-0259
    2900FC020/20QP
    04
    20 - 30%
    0,1 %
    20 °C
    300 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 55,10 €
    55,10 €
    1 * 1 ST
       55,10 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 614-0260
    2900FC030/20QP
    05
    30 - 40%
    0,1 %
    20 °C
    300 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 57,10 €
    57,10 €
    1 * 1 ST
       57,10 €
    Specifications
    Environmentally Preferable