Imprimer
Étalon de bromate 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
Fournisseur: Avantor
VWR®
84956.180EA 92 EUR
84956.180
Étalon de bromate 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
Étalons Étalons anioniques Standards de bromate
Certifications: Traçabilité NIST. Produit et testé dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025. Fourni avec certificat d'analyse.
For your ion chromatography method
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation