Cette paillasse de par sa conception unique est idéale dans toutes les zones d'habillement. Spécialement conçue comme une aide pour mettre les sur-chaussures, grâce à une petite plateforme surélevée qui soutient le pied. Deux paillasses ou plus peuvent être associées (soit assise/assise ou repose-pied/repose-pied) pour créer la paillasse à marche idéale.
- La paillasse peut également être utilisée comme barrière de séparation entre les zones de pré-habillement et les zones d'habillement
- Les pièces de raccordement en option permettent d'associer les paillasses (voir les accessoires)
Acier inoxydable 304, poli électrolytiquement.
Information de livraison: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.