Imprimer
Débitmètre, de type flottant, Accutek®
ENTEMFM-6N-150-PEA 0 EUR
ENTEMFM-6N-150-P ENTEFM-8F-13250-P
Débitmètre, de type flottant, Accutek®
Les débitmètres Accutek® sont conçus pour un dosage précis des liquides corrosifs et/ou ultrapurs et pour minimiser les zones d'emprisonnement
  • Toutes les pièces humides sur le débitmètre sont fabriquées en PFA, PTFE et CTFE
  • Fixation de tube intégrée Flaretek® et ports FNPT standard
  • Les tubes de visite sont moulés en PFA HP Plus, pour une meilleure clarté, une plus grande visibilité et un flux plus propre
  • Les tubes de visite sont fournis d'origine avec les chiffres 1 à 10 gravés au laser, de couleur noire et faciles à lire
  • La performance est étalonnée (dans l'eau) pour une précision de ±5% de la pleine échelle