Imprimer
Purificateurs de gaz, GateKeeper® Optics
Fournisseur: Entegris
ENTECE2500KH08REA 0 EUR
ENTECE2500KH08R ENTECE300KF04R ENTECE10MH08Y ENTE2500KH08R2 ENTECE75KF04R ENTECE500KF04R ENTECE2500KF04R ENTECE70KF04R
Purificateurs de gaz, GateKeeper® Optics
Ces purificateurs sont conçus pour être utilisés avec de l'air sec propre (CDA). Ils éliminent l'eau (H₂O), les bases volatiles, les acides volatils, les composés organiques condensables et les composés réfractaires à des quantités infimes (parties par trillion).
  • Protège contre les percées du purificateur de vrac gazeux, les impuretés provenant des cuves de stockage de liquide, les changements de bouteilles et les contaminants imprévus
  • Aucun dégagement d'hydrocarbures de nature à contaminer le processus
  • Utilise la technologie de purification de la température ambiante : ne nécessite pas d'alimentation ou de chaleur
  • Aucune pièce en mouvement
Certification CE de la directive concernant les équipements sous pression (PED), et fabrication dans une usine ISO 9001:2000.
Provocation maximale de l'admission de contaminants afin de maintenir l'efficacité du produit : 10 ppm (parties par million)
Durée de vie : un an avec débit nominal de provocation maximale de l'admission d'humidité à 1 ppm