Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Votre recherche pour:
Gels douche et shampoings
7  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Vue liste Vue simple
Trier par:
Fournisseur:  Deb-STOKO
Description:   Un gel douche universel pour cheveux et corps au parfum agréable pour éliminer la saleté et la crasse sur les lieux de travail, les huiles synthétique...
Fournisseur:  Deb-STOKO
Description:   Gel douche nettoyant et nourrissant avec agents hydratants naturels et adoucissant pour la peau.
Fournisseur:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Description:   [EN]NATURE HAIR AND BODY BAG IN BOX 1.4L 1 * 1 Pce
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  GOJO Industries - Europe Ltd
Description:   Savon moussant pour le corps et shampoing pour les cheveux de qualité spa.
UOM:  1 * 3 Pce
Fournisseur:  GOJO Industries - Europe Ltd
Description:   Idéal pour une utilisation dans les clubs de remise en forme et les centres de sport
UOM:  1 * 8 Pce
Fournisseur:  GOJO Industries - Europe Ltd
Description:   Gel douche et savon moussant pour les mains inspirés des produits proposés dans les stations thermales, offrent une mousse généreuse.
Fournisseur:  EIMERMACHER
Description:   ENZBORN RINGELBLUMEN DUSCHGEL 1 * 1 l
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 7  de 7