Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (20)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
brosses-de-precision
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/27/18709627.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Les brosses Q Path® NovaBrush® sont des brosses à usage unique conçues pour le prélèvement cytologique endo et exocervical. La forme de la tête d...
Fournisseur:  DELTALAB
Description:   These cytology brushes are ideal for cervical specimen collection, designed for taking cell samples without damaging them.
Numéro de catalogue: (129-0597)
Fournisseur:  MICRONOVA
Description:   Brosse, Floor drain brush handle, 91 cm, printed with "For Floor Drain Use Only" , Matière: -
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (MORT337006)
Fournisseur:  MORTON MEDICAL LTD
Description:   This cytological brush brings higher diagnostic accuracy than conventional methods which may allow earlier detection of cervical neoplasma. It is a hi...
UOM:  1 * 100 Pce
Fournisseur:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description:   Brush with light natural bristles and soft wool tip, with galvanized iron thread handle.
Fournisseur:  ROVERS BV
Description:   La fiabilité des frottis obtenus par la brosse Cervex-Brush® limite la répétition des tests. Les prélèvements cellulaires effectués avec la brosse Cer...
Fournisseur:  KLINIPATH
Description:   Brosse, Cervical brush, blue and white, Cervex Brush®
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 7  de 7