Imprimer
Aspirateur, MRV-8 POLY, Tiger-Vac®
Fournisseur: Tiger-Vac
Tiger-Vac®
141-1067EA 2850 EUR
141-1067
Aspirateur, MRV-8 POLY, Tiger-Vac®
Aspirateurs
Cet appareil est conçu pour l'aspiration du mercure ; il est doté du carbone actif Mersorb® pour l'adsorption des vapeurs de mercure.
Composition : réservoir d'aspiration en polyéthylène.
  • Moteur Thru-Flow
  • Protection EMI/RFI
  • Minuterie (compteur d'heures) fourni
  • Régulateur de vitesse en option
  • Repose sur un chariot à 4 roues. Support à ventouses en option
Cet appareil est équipé d'un véritable filtre ULPA (U15) situé en amont du moteur. Protégé par un système EMI/RFI, il est équipé d'un suppresseur de filtre électronique qui réduit les interférences électromagnétiques (EMI) et offre également une protection RFI (interférences des fréquences radio), de sorte qu'il ne perturbe pas les ordinateurs et autres équipements électroniques sensibles.
Attention: Remarque : pour aspiration à sec uniquement