Imprimer
Aspirateur pour salle propre, MV-1CR (BP)
Fournisseur: Tiger-Vac®
141-1072EA 2390 EUR
141-1072
Aspirateur pour salle propre, MV-1CR (BP)
Aspirateurs
Conçu pour une large gamme d'environnements de salle propre et mini-environnements, y compris semi-conducteurs /microélectronique et industrie pharmaceutique en salle propre.
  • Système de filtration à quatre étapes avec filtre ULPA U15, filtre en tissu, filtre en dôme et sac filtrant à usage unique
  • Filtre spécial revêtu d'acier inoxydable disponible pour la récupération de wafers brisés et d'objets pointus
  • Moteur avec passage en une seule phase
  • Capacité de 5,7 litres en sac jetable
  • Équipé d'un harnais de sac à dos
Cet appareil est équipé d'un véritable filtre ULPA (U15) situé en amont du moteur. Protégé par un système EMI/RFI, il est équipé d'un suppresseur de filtre électronique qui réduit les interférences électromagnétiques (EMI) et offre également une protection RFI (interférences des fréquences radio), de sorte qu'il ne perturbe pas les ordinateurs et autres équipements électroniques sensibles. Cet appareil est exempt d'électricité statique et est anti-décharge électrostatique. Toute décharge produite lors d'aspiration est rapidement et efficacement éliminée vers la terre.
Information de livraison: Fourni avec kit d'outils complet.
Attention: Remarque: Pour aspiration à sec uniquement. L'aspirateur ULPA a été soumis à des tests de fuites d'aérosol. Compatible salle propre ISO de classe 4 (ancienne classe 10).