Imprimer
VWR®, Tubes, Viton®, pour circulateurs
Fournisseur: VWR
462-0300EA 491 EUR
462-0300
VWR®, Tubes, Viton®, pour circulateurs
Tuyaux Transfer Tubing
Fluoroélastomère, noir.
  • Excellente résistance aux produits chimiques corrosifs, huiles, carburants et solvants
  • Résistant à l'ozone, à la lumière du soleil et aux intempéries
  • Résistant à la déchirure et durable
Temperature resistance: −40 to +150 °C.