Les appareils de la série SD sont conçus pour un stockage à long terme à des températures extrêmement basses et stables. Les conteneurs cryogéniques sont conçus avec un système de super-isolation multicouches de grande efficacité, une ouverture de col étroit afin de limiter l'évaporation de l'azote et les fluctuations de température, offrant ainsi une cryoconservation fiable et efficace pour les échantillons collectés en paillettes, cryotubes ou poches de sang.
- L'ouverture du conteneur à col étroit offre le plus bas taux d'évaporation et permet un stockage à des températures extrêmement basses, même en phase gazeuse
- Table rotative avec poignée rotative à l'extérieur du récipient
- Couvercle à ouverture assistée par ressort à gaz et dispositif de verrouillage (en option)
- Possibilité de stockage en phase liquide, gazeuse ou sèche
- Large gamme de portoirs en polycarbonate, aluminium et acier inoxydable disponibles
Le système de rotation unique du panier intérieur à l'aide d'une poignée placée à l'extérieur garantit que l'utilisateur n'a pas besoin d'insérer sa ou ses mains dans le récipient cryogénique.
Certifications: Les récipients sont fabriqués en France en acier inoxydable, selon les plus hauts niveaux de qualité.
Conformité avec la directive européenne sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE.