Imprimer
Conteneurs cryobiologiques pour stockage dans des portoirs
478-0610EA 11110 EUR
VWRI478-0610 VWRI478-0601 VWRI478-0612 VWRI478-0606 VWRI478-0607 VWRI478-0608 VWRI478-0602 VWRI478-0603 VWRI478-0614 VWRI478-0604 VWRI478-0616 VWRI478-0605
Conteneurs cryobiologiques pour stockage dans des portoirs
La série BR regroupe un ensemble de conteneurs cryobiologiques conçus spécifiquement pour le stockage des échantillons biologiques dans des portoirs. Ces conteneurs sont en aluminium avec un col en fibre de verre / époxy.
  • Des cryotubes et des paillettes peuvent être stockés en phase liquide ou gazeuse
  • Alarme de faible niveau
  • Excellentes performances thermiques, garantissent une longue durée de conservation et une faible consommation d’azote
Tous les conteneurs sont équipés de portoirs en acier inoxydable et sont compatibles avec les cryoboîtes standards (pour 25, 81 ou 100 cryotubes). Des portoirs pour tubes de 5 ml ou des portoirs avec tiroirs à gobelets sont également disponibles. Tous les portoirs ont des ressorts de verrouillage individuels pour maintenir les boîtes ou les tiroirs en place, afin d’éviter que des échantillons ne tombent accidentellement.
Les conteneurs peuvent également être équipés d’une détection de niveau électronique automatique (DEN) ou d’un contrôleur électronique plus sophistiqué (S100 ou S170-10), capable de gérer le remplissage automatique, le contrôle de la température et d’offrir une traçabilité totale. Contactez-nous pour plus de détails.
Certifications: Conformité avec la directive européenne sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE