Buffer powder pillows
: Hach
- Environmentally Preferable:
- Valeur pHPrécision du pHType de tampon de pHCouleurTempérature de réferenceCdt
- HACH140989514098956,86±0,02Phosphateneutre25 °C151 * 15 ST23,90 €
- HACH140799514079958,00±0,02Phosphateneutre25 °C151 * 15 ST23,90 €
- HACH141076614107669,00±0,02Borateneutre25 °C501 * 50 ST72,30 €
- HACH229926422992644,01 and 7,00±0,02rouge/jaune25 °C201 * 20 ST25,50 €
- HACH222696422269644,01±0,02Phtalaterouge25 °C2501 * 250 ST268,00 €
- HACH222696622269664,01±0,02Phtalaterouge25 °C501 * 50 ST72,30 €
- HACH222699522269954,01±0,02Phtalaterouge25 °C151 * 15 ST23,90 €
- HACH222706422270647,00±0,02Phosphatejaune25 °C2501 * 250 ST268,00 €
- HACH222706622270667,00±0,02Phosphatejaune25 °C501 * 50 ST72,30 €
- HACH222709522270957,00±0,02Phosphatejaune25 °C151 * 15 ST23,90 €
- HACH2227164222716410,01±0,02Carbonatebleu25 °C2501 * 250 ST268,00 €
- HACH2227166222716610,01±0,02Carbonatebleu25 °C501 * 50 ST72,30 €
- HACH2227195222719510,01±0,02Carbonatebleu25 °C151 * 15 ST23,90 €