Les laveurs/désinfecteurs Miele représentent une solution professionnelle pour la verrerie de laboratoire destinée aux analyses. Cette approche est particulièrement délicate pour les matériaux. Elle est recommandée par les plus grands fabricants de verrerie de laboratoire.
- Commandes tactiles métalliques avec affichage de texte sur trois lignes comme le nom de programme, la température cible/réelle et le temps restant du programme
- Programme destiné à toutes les disciplines et emplacements vides pour des programmes personnalisés
- Touches d'accès direct librement programmables et noms de programmes individuellement sélectionnables pour accéder rapidement aux tâches de routine
- AutoOpen / ComfortClose : pour l'utilisateur, ComfortClose signifie qu'il suffit de très peu de force pour fermer la porte, qui est fermée et verrouillée automatiquement
- Le conteneur de sel, dont la capacité est d'environ 2 kg, est situé sur la porte
- Bras de pulvérisation optimisés : sur un total de six capteurs, deux surveillent la rotation des bras de pulvérisation dans l'appareil, tandis que les quatre autres surveillent les bras de pulvérisation dans les bacs de chargement embarqués
- Système de filtre quatre plis avec filtres à large surface, grossier, à éclats de verre et microfin
- Système hygiénique avec renouvellement d'eau à chaque phase du programme
Capacité accrue: un meilleur rendement est réalisable grâce aux nouvelles dimensions de la cuve, ainsi qu'aux bacs de chargement. Il en résulte un gain de temps, d'espace et d'investissement. La verrerie est à nouveau disponible dans un laps de temps plus court, et il est possible de traiter un plus grand volume de verrerie aux périodes de pointe. Le besoin en espace pour stocker la verrerie en attente de traitement est moindre. Dans les grands laboratoires, cela permet de réduire les coûts d'investissement dans la mesure où le même volume de verrerie peut être nettoyé avec moins de machines et de bacs de chargement. La capacité par cycle pour laver des flacons et des bouteilles ronds de 50 à 100 ml, par exemple, a été augmentée de 388% par rapport à G 78xx.
Pureté accrue: les performances de nettoyage s'étant améliorées, plus besoin d'enlever les dernières traces à la main. Et l'hygiène est garantie: en acier inoxydable de qualité supérieure et soudées par technologie au laser éliminant tout interstice, les cuves ne laissent aux salissures aucune possibilité de s'y déposer. Les éléments de chauffage ont été déplacés vers la pompe à chaleur, ce qui élimine recoins et crevasses susceptibles d'acccumuler les salissures, et réduit le risque de contamination par détergent. Il ne reste aucune flaque d'eau, et la verrerie de laboratoire est exempte de toute trace qui pourrait nuire à la prochaine série d'analyses.
Flexibilité accrue: en matière de paniers, la nouvelle approche modulaire garantit une flexibilité maximale associée à un fonctionnement très simple, les modules pouvant être configurés et assemblés selon les besoins. Cette conception flexible, permettant un grand nombre de combinaisons possibles, réduit non seulement le nombre de bacs de chargement nécessaires, mais aussi les coûts d'achat et l'espace de stockage. La gamme et la diversité des programmes permettent aux clients d'utiliser des programmes ciblés et adaptés au degré de salissure, au type et à la quantité de verrerie. En outre, il est également possible de compiler des programmes personnalisés pour mieux répondre aux besoins individuels.
PG 8583 étant équipé du dispositif de séchage EcoDry, la porte s'ouvre automatiquement à la fin d'un programme, dès que la température de la cuve descend au-dessous de 70 °C. L'air chaud et saturé en humidité est libéré, ce qui permet au chargement de sécher et refroidir plus rapidement.
Certifications: Conformité aux normes IP 20, EN 980, EN 62304 et EN 50581.
Informations de commande: Paniers et accessoires sont à commander séparément. Veuillez contacter votre représentant commercial/service technique Avantor pour toute assistance concernant la configuration du produit.