Imprimer
Pieds à coulisse, Digi-Max™
Fournisseur: Bel-Art Products, a part of SP
BELAH134170000EA 777 EUR
BELAH134170000
Pieds à coulisse, Digi-Max™
Pieds à coulisse
Mesures prises au moyen d'un bouton-poussoir permettant de choisir entre le système métrique et impérial, et fonction de remise à zéro automatique pour une précision de ±0,1 mm.
  • Affichage LCD
  • Bouton marche/arrêt qui économise les piles
  • Échelle métrique de 0 à 150 mm et échelle impériale de 0 à 6 pouces
Longueur: 224 mm
Information de livraison: Livré dans un boîtier de protection en plastique.