Anti-TBX6 Rabbit Polyclonal Antibody
ABGEAP11956B
: Abgent
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:T-box 6
- Symbole de l'antigène:TBX6
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Épitope:C-terminal
- Synonymes antigène:TBX6|SCDO5|T-box transcription factor TBX6|T-box protein 6
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Cdt:400 µl
Type: Primary
Antigen: TBX6 (T-box 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human