Anti-IGHG4 Rabbit Polyclonal Antibody
ABGEAP12874C
: Abgent
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Immunoglobulin Heavy Constant Gamma 4
- Symbole de l'antigène:IGHG4
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Rabbit
- Isotype:
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Épitope:middle
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Cdt:400 µl
Type: Primary
Antigen: IGHG4 (immunoglobulin heavy constant gamma 4 (G4m marker))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human