Order Entry
Anti-GDF5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-GDF5 Rabbit Polyclonal Antibody
  ABGEAP2067A
 :  Abgent
undefined
Anti-GDF5 Rabbit Polyclonal Antibody
  ABGEAP2067A
 :  Abgent
354,00 €
  1 * 400 µl
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Growth differentiation factor 5
  • Symbole de l'antigène:
    GDF5
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hôte:
    Rabbit
  • Isotype:
  • Réactivité:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Environmentally Preferable:
  • Épitope:
    N-Terminal ( 1–50 aa)
  • Adsorption croisée:
    No
  • Synonymes antigène:
    OS5|SYNS2|LAP-4|BDA1C|BMP-14|LAP4|CDMP1|SYM1B|BMP14
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Cdt:
    400 µl
Type: Primary
Antigen: GDF5 (growth differentiation factor 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human