Order Entry
Anti-ADAMTS13 Rabbit Polyclonal Antibody
  ABGEAP7438C
 :  Abgent
undefined
Anti-ADAMTS13 Rabbit Polyclonal Antibody
  ABGEAP7438C
 :  Abgent
354,00 €
  1 * 400 µl
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    ADAM Metallopeptidase with Thrombospondin type 1 motif, 13
  • Symbole de l'antigène:
    ADAMTS13
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Cytométrie en flux:
    Yes
  • Hôte:
    Rabbit
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Isotype:
  • Réactivité:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Environmentally Preferable:
  • Épitope:
    middle
  • Synonymes antigène:
    ADAMTS13
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Cdt:
    400 µl
Type: Primary
Antigen: ADAMTS13 (ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 13)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human