Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-TSKS Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Thermo Scientific
A novel putative serine/threonine kinase substrate gene (TSKS, for testis-specific kinase substrate) is likely the human homolog of the mouse testis-specific serine kinase substrate gene. TSKS exhibits high levels of expression exclusively in human testicular tissue. The expression of TSKS is downregulated in cancerous testicular tissue, in comparison to adjacent normal tissue. These observations suggest a role of TSKS in testicular physiology, most probably in the process of spermatogenesis or spermiogenesis.
Type: Primary
Antigen: TSKS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µL 100 µl PIEAPA116660 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène TSKS
Nom de l'antigène Testis specic kinase substrate
Réactivité Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms STK22S1, TSSKS, TSKS1
Gene ID 60385
Format whole serum
Immunogen Residues 577-592 of the human TSKS protein
Form Liquid
Storage buffer whole serum, 0.02% sodium azide
Température de stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité