Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-p14ARF Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Thermo Scientific
Suggested positive control: BT549 or HeLa whole cell extracts, antigen standard for CDKN2A (transient overexpression lysate). The INK4a-ARF locus is comprised of two tumor suppressors, p16INK4a and p14ARF. These two proteins are encoded through differential splicing of alternative first exons. The p16INK4a (exon 1alpha) protein inhibits the cyclin D-dependent kinases (CDK) that control the phosphorylation of the Rb protein and cell proliferation. The p14ARF gene product complexes with the MDM2 protein within the nucleus, thus modulating the activity of the p53 protein. P14ARF is a potent tumor suppressor in the presence of wild-type p53, while mutant p53 substantially reduces growth inhibition by p14ARF.
Type: Primary
Antigen: p14ARF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µl PIEAPA116661 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène p14ARF
Nom de l'antigène Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A
Réactivité Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms CMM2, CDK4 inhibitor p16INK4, CDKN2, Cyclin dependent kinase inhibitor 2A, ARF, CDKN2A, Cell cycle negative regulator beta, Cyclin dependent ki, CDK4I
Gene ID 1029
Mesures de concentration 1 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide to human p14ARF (internal sequence)
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Température de stockage 4° C, do not freeze
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité