Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-15-PGDH Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for HPGD (transient overexpression lysate), Treated A549 lung carcinoma cell lysates and LoVo colon carcinoma cell lysates. 15-Hydroxyprostaglandin dehydrogenase (15-PGDH) is a novel tumor suppressor in the COX-2 pathway. The protein is found in many normal tissues and appears to be down-regulated in colorectal and lung carcinoma tissue.
Type: Primary
Antigen: 15-PGDH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Mouse
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µL 100 µl PIEAPA116666 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène 15-PGDH
Nom de l'antigène Prostaglandin dehydrogenase 1
Réactivité Rat, Human, Mouse
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase [NAD+], PGDH1, HPGD, Prostaglandin dehydrogenase 1
Gene ID 79242, 3248, 15446
Mesures de concentration 2 mg/ml
Immunogen Purified type I human placental 15-PGDH protein.
Purification Protein A
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.05% sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping Temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité