Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-SSTR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Thermo Scientific
This antibody is not recommended for ICC/IF applications. Somatostatin acts to regulate numerous physiological processes by binding to and activating specific receptors in target tissues. Activation of these receptors by somatostatin, which is secreted by nerve and endocrine cells, regulates the secretion of insulin, glucagon and growth hormone, neuronal excitability in both the brain and the peripheral nervous system, and cell growth. Somatostatin receptors have been implicated in numerous diseases ranging from Alzheimer's to cancers of the gastrointestinal tract, breast, prostate, and pituitary.
Type: Primary
Antigen: SSTR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Human
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µL 100 µl PIEAPA116716 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène SSTR1
Nom de l'antigène Somatostatin Receptor 1
Réactivité Human, Mouse, Rat
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Antigen synonyms SRIF-2
Gene ID 6751, 25033, 20605
Format whole serum
Immunogen Synthetic peptide corresponding to the C-terminus of rat SSR1 receptor.
Form Liquid
Storage buffer whole serum, 0.05% sodium azide
Température de stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité