Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-Laminin Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Thermo Scientific
The antibody functionally inhibits Laminin in mouse and rat. It binds to Laminin and inhibits most, if not all, of its cell adhesion and growth promotive properties. Immunostaining is enhanced by antigen retrieval with pepsin, especially paraffin tissue.Suggested positive control: basement membranes (blood vessels of any tissue, tumors, nerve). Laminin antibodies are widely used to label blood vessels and basement membranes.
Type: Primary
Antigen: Laminin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit, Rat, Ovine, Mouse, Human
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µL 100 µl PIEAPA116730 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène Laminin
Nom de l'antigène Laminin
Réactivité Mouse, Rabbit, Rat, Ovine, Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms AA408497, Lama
Gene ID 16772, 284217, 101102692, 316758
Mesures de concentration 1 mg/ml
Immunogen Laminin isolated from mouse EHS tumor.
Purification IgG fraction
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.05% sodium azide
Storage temperature -20°C or -80°C if preferred
Shipping Temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité