Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-SCP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Thermo Scientific
The synaptonemal complex is a proteinaceous complex that apparently mediates synapses during the zygotene stage and then disintegrates. It is a complex structure that unites homologous chromosomes during the prophase stage of meiosis. It is the result of chromosome pairing interactions and not the cause of them.
Type: Primary
Antigen: SCP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Mouse, Porcine
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µL 100 µl PIEAPA116764 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène SCP3
Nom de l'antigène Synaptonemal Complex Protein 3
Réactivité Bovine, Porcine, Mouse
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms RNASCP3, Synaptonemal complex protein 3, COR1, Sycp3
Gene ID 615896, 20962
Mesures de concentration 1 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide made to the N-terminal region of the mouse SCP3 protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Température de stockage 4° C, do not freeze
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité