Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-ABCE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for ABCE1 (transient overexpression lysate), 293 whole cell lysate, Hela whole cell lysate, HeLa and 293 cell lysates. ABCE1 is a member of the ABC Transporter superfamily, although it is not a membrane transporter. It is cytosolically expressed and inhibits the RNaseL protein. Recently, it has been found to be essential for the assembly of immature immunodeficiency virus capsids.
Type: Primary
Antigen: ABCE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µL 100 µl PIEAPA116797 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène ABCE1
Nom de l'antigène ATP Binding Cassette, Subfamily E, Member 1
Réactivité Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Ribonuclease 4 Inhibitor, RNS4I, ATP Binding Cassette Sub Family E Member 1, RNase L Inhibitor, ABCE 1, RNase 4 inhibitor, ABC 38, OABP, ABC38, RLI
Gene ID 6059
Mesures de concentration 0.2 mg/ml
Immunogen Fusion protein containing residues 1-119 of human ABCE1.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.05% sodium azide
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping Temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité