Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-LXR alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Thermo Scientific
The target sequence has 92% sequence homology with rat and mouse, and 90% sequence homology with chicken. Suggested positive control: human liver lysate, human liver protein. Liver X receptor (LXR) is a protein involved in lipid metabolism. It plays a dual role in helping the body maintain a healthy balance between fat storage and the burning of fat.
Type: Primary
Antigen: LXR alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Primates, Porcine
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µL 100 µl PIEAPA116824 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène LXR alpha
Nom de l'antigène Nuclear Receptor subfamily 1 Group H Member 3
Réactivité Primates, Porcine, Mouse, Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
Antigen synonyms NR1H3, Nuclear receptor NER, Liver X receptor alpha, NER, NR1H2, LXRb, Ubiquitously expressed nuclear receptor, NERI, LXRa, Liver X receptor beta
Gene ID 10062, 22259
Mesures de concentration 1.0 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide made to an internal portion of the human LXR protein sequence (between residues 50-150).
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Température de stockage 4° C, do not freeze
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité