Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-TUBB Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for TUBB (transient overexpression lysate), Hela whole cell extract. Tubulin is the major building block of microtubules. This intracellular cylindrical filamentous structure is present in almost all eukaryotic cells. Microtubules function as structural and mobile elements in mitosis, intracellular transport, flagellar movement, and in the cytoskeleton. Antibodies against beta Tubulin are useful as loading controls for Western Blotting.
Type: Primary
Antigen: TUBB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Primates, Hamster, Human, Chicken, Bovine, Zebrafish, Xenopus laevis, Rat, Porcine, Canine
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µL 100 µl PIEAPA116947 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène TUBB
Nom de l'antigène Tubulin beta
Réactivité Human, Mouse, Zebrafish, Primates, Bovine, Rat, Hamster, Chicken, Xenopus laevis, Dog, Porcine
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms M40 antibody, Tubulin beta polypeptide antibody.
Gene ID 100134983, 81027, 396254, 380418, 203068, 545486
Mesures de concentration 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 1-100 of the human Beta-Tubulin protein.
Purification Ammonium sulfate precipitation
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.02% sodium azide
Température de stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité