Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-SIRT6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Thermo Scientific
PA1-16958 is specific for the ~37 kDa SIRT6 protein. A non-specific higher molecular weight band can be seen at ~61 kDa of equal or greater intensity than the mSIRT6 band. Sirtuins regulate epigenetic gene silencing. SIRT6 (Mono-ADP-ribosyltransferase sirtuin-6), a mouse Sir2 homolog, is a chromatin-associated nuclear ADP-ribosyltransferase protein. It appears to be involved in DNA repair and may also play a role in human ageing.
Type: Primary
Antigen: SIRT6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µL 100 µl PIEAPA116958 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène SIRT6
Nom de l'antigène Sirtuin 6
Réactivité Human, Rat, Mouse
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Silent information regulator 2-like protein 6., Mono-ADP-ribosyltransferase sirtuin-6, SIR2-like protein 6
Gene ID 299638, 50721
Mesures de concentration 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 250-334 of the murine SIRT6 protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer tris citrate, tris phosphate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Storage temperature 4° C, do not freeze
Shipping Temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité